Tisk…
2-Phenylthiophene 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
H60819.03 H60819.06
H60819.03EA 1410 CZK
H60819.03 H60819.06
2-Phenylthiophene 95%
2-Phenylthiophene
Vzorec: C₁₀H₈S
MW: 160,24 g/mol
Bod varu: 256 °C
Bod tání: 34…36 °C
Bod vzplanutí: 109 °C (228 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00130080
CAS číslo: 825-55-8