Tisk…
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methylbis(trimethylsilyloxy)silane
H60586.AD H60586.AK
H60586.ADEA 4330 CZK
H60586.AD H60586.AK
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥97%
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
Vzorec: C₇H₂₂O₂Si₃
MW: 222,51 g/mol
Bod varu: 142 °C
Hustota: 0,819
Bod vzplanutí: 22 °C (72 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048000
CAS číslo: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1
UN: 1993
ADR: 3,II