Tisk…
1-Pentyl-4-ethynylbenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H60913.09 H60913.04
H60913.09EA 4670 CZK
H60913.09 H60913.04
1-Pentyl-4-ethynylbenzene ≥97%
1-Pentyl-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₁₃H₁₆
Bod varu: 172 °C
Hustota: 0,885
Bod vzplanutí: 103 °C (217 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173884
CAS číslo: 79887-10-8