Tisk…
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
H61452.03 H61452.06
H61452.03EA 1890 CZK
H61452.03 H61452.06
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235,12 g/mol
Bod tání: 128…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039246
CAS číslo: 320-37-6