Tisk…
1-Fluoro-2-ethynylbenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
H60596.MD H60596.03
H60596.MDEA 1390 CZK
H60596.MD H60596.03
1-Fluoro-2-ethynylbenzene ≥97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅F
Bod varu: 150 °C
Hustota: 1,060
Bod vzplanutí: 37 °C (99 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799540
CAS číslo: 766-49-4
UN: 1993
ADR: 3,III