Tisk…
Spermidine
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
14918-1 14918-5 14918-10 14918-25
CAYM14918-1EA 1320 CZK
CAYM14918-1 CAYM14918-5 CAYM14918-10 CAYM14918-25
Spermidine
Spermidine
Vzorec: C₇H₁₉N₃
MW: 145,25 g/mol
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20…25 °C
Hustota: 0,925 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008229
CAS číslo: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
Merck Index: 12,08893