Tisk…
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H61758.14 H61758.22
H61758.14EA 4160 CZK
H61758.14 H61758.22
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Methyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂H₃F₃O₃S
Bod varu: 99 °C
Hustota: 1,500
Bod vzplanutí: 38 °C (100 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000409
CAS číslo: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8,II