Tisk…
Dimethyl fumarate
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: Fumaric acid dimethyl ester
14714-50 14714-100
CAYM14714-50EA 1750 CZK
CAYM14714-50 CAYM14714-100
Dimethyl fumarate
Dimethyl fumarate
Vzorec: C₆H₈O₄
MW: 144.13
Bod varu: 192
Bod tání: 102
Hustota: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064438
CAS číslo: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 13,04308