cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H62594.MD
H62594.03
H62594.06
H62594.MDEA
2550
CZK
H62594.MD
H62594.03
H62594.06
cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid ≥97%
cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₈O₂ MW: 170,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
7084-93-7 EINECS: 230-385-2 |