Tisk…
3,4-Dichloropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H63749.03 H63749.06
H63749.03EA 1240 CZK
H63749.03 H63749.06
3,4-Dichloropyridine ≥98%
3,4-Dichloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 55934-00-4 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01861989
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Bod varu: 182…183 °C
Bod tání: 22…24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861989
CAS číslo: 55934-00-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III