2-Bromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H61251.03
H61251.06
H61251.03EA
1850
CZK
H61251.03
H61251.06
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219.01 Bod tání: 154…158 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01569539 CAS číslo: 2252-37-1 |