Tisk…
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-6-picoline, 2-Amino-3-nitro-6-picoline
H61729.06 H61729.14
H61729.06EA 1220 CZK
H61729.06 H61729.14
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047443
CAS číslo: 21901-29-1