Tisk…
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
H61110.06 H61110.14
H61110.06EA 1350 CZK
H61110.06 H61110.14
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
4-Fluoro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013375
CAS číslo: 445-83-0