Tisk…
3-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61544.14 H61544.22
H61544.14EA 3130 CZK
H61544.14 H61544.22
3-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
3-Bromo-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861195
CAS číslo: 202865-83-6