Tisk…
5-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H61806.06 H61806.14 H61806.22
H61806.06EA 1240 CZK
H61806.06 H61806.14 H61806.22
5-Fluoro-2-nitroaniline 97%
5-Fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034065
CAS číslo: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III