Tisk…
Clelandovo činidlo 1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
43816-10ML 43816-250ML 43816-50ML
SIAL43816-10MLEA 1100 CZK
SIAL43816-10ML SIAL43816-250ML SIAL43816-50ML
Clelandovo činidlo 1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
MDL Number: MFCD00004877
CAS číslo: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM