Tisk…
3-Methyladenine
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-3H-adenine
13242-25 13242-50 13242-100
CAYM13242-25EA 1350 CZK
CAYM13242-25 CAYM13242-50 CAYM13242-100
3-Methyladenine
3-Methyladenine
Vzorec: C₆H₇N₅
MDL Number: MFCD00010531
CAS číslo: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6