Tisk…
Indole-4-carbonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H63391.03 H63391.06
H63391.03EA 1190 CZK
H63391.03 H63391.06
Indole-4-carbonitrile ≥99%
Indole-4-carbonitrile
Purity: 99% CAS No.: 16136-52-0 Molecular Formula: C9H6N2 Formula Weight: 142.16 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 120-125° MDL No.: MFCD00152045
Vzorec: C₉H₆N₂
Bod tání: 120…125 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00152045
CAS číslo: 16136-52-0