Tisk…
2-Bromo-p-toluic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H60413.03 H60413.06
H60413.03EA 1690 CZK
H60413.03 H60413.06
2-Bromo-p-toluic acid ≥97%
2-Bromo-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Bod tání: 143…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045797
CAS číslo: 7697-27-0