Diallyl disulphide
Dodavatel: Cayman Chemical
|
Varování
|
10012582-1
10012582-100
10012582-500
CAYM10012582-1EA
3620
CZK
CAYM10012582-1
CAYM10012582-100
CAYM10012582-500
Diallyl disulphide
Diallyl disulphide
Vzorec:
C₆H₁₀S₂ Bod varu: 198 °C (1013 hPa) Hustota: 1,0237 g/cm³ (15 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008656 CAS číslo: 2179-57-9 EINECS: 218-548-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |