2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H61260.14
H61260.22
H61260.14EA
3020
CZK
H61260.14
H61260.22
2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98%
2-Fluoro-3-nitropyridine
Vzorec:
C₅H₃FN₂O₂ Bod varu: 110 °C (10 mmHg) Bod tání: 18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095068 CAS číslo: 1480-87-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...