Tisk…
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H61971.03 H61971.06
H61971.03EA 1620 CZK
H61971.03 H61971.06
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01666439
CAS číslo: 2923-96-8
EINECS: 220-884-3