Tisk…
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: Quinolinic acid
14941-1 14941-10 14941-50
CAYM14941-1EA 1320 CZK
CAYM14941-1 CAYM14941-10 CAYM14941-50
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006295
CAS číslo: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258