Tisk…
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
H61321.06 H61321.14
H61321.06EA 1740 CZK
H61321.06 H61321.14
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene 95%
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209.99
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00129963
CAS číslo: 3107-19-5
EINECS: 221-466-3