Tisk…
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H59777.03 H59777.06
H59777.03EA 1410 CZK
H59777.03 H59777.06
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Bod tání: 157…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672930
CAS číslo: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III