2,5-Dimethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ100
D183601-25G
D183601-5G
SIALD183601-25GEA
5280
CZK
SIALD183601-25G
SIALD183601-5G
2,5-Dimethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylpyrrole
Vzorec:
C₆H₉N MW: 95,1424 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005223 CAS číslo: 625-84-3 EINECS: 210-913-8 |