Tisk…
4-Benzoylpiperidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
232860010 232860100
ACRO232860010EA 1420 CZK
ACRO232860010 ACRO232860100
4-Benzoylpiperidine hydrochloride 98%
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₆ClNO
MW: 225,7200 g/mol
Bod tání: 226…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066982
CAS číslo: 25519-80-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %