Tisk…
Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-Piperidinecarboxylate, Methyl isonipecotate, Methyl piperidine-4-carboxylate
H61754.14 H61754.22
H61754.14EA 1830 CZK
H61754.14 H61754.22
Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,18 g/mol
Bod varu: 85…90 °C
Hustota: 1,06
Bod vzplanutí: 89 °C (192 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190578
CAS číslo: 2971-79-1