Tisk…
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl nipecotate, Ethyl 3-Piperidinecarboxylate, Ethyl piperidine-3-carboxylate
186620250 186621000 186625000
ACRO186620250EA 1360 CZK
ACRO186620250 ACRO186621000 ACRO186625000
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Bod varu: 102…104 °C (9hPa)
Hustota: 1,012 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005991
CAS číslo: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %