Ethyl-2-piperidinecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
198803-25G
198803-5G
SIAL198803-25GEA
7420
CZK
SIAL198803-25G
SIAL198803-5G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005980 CAS číslo: 15862-72-3 EINECS: 239-990-6 |