Ethyl 2-piperidinecarboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
L10532.03
L10532.06
L10532.14
L10532.03EA
721
CZK
L10532.03
L10532.06
L10532.14
Ethyl 2-piperidinecarboxylate ≥98%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 15862-72-3
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 216-217°
Beilstein Reference: 81694
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005980
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157.21 g/mol Bod varu: 216…217 °C Hustota: 1.006 Bod vzplanutí: 46 °C (114 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005980 CAS číslo: 15862-72-3 EINECS: 239-990-6 ADR: 3 III |