Tisk…
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
189580050 189580250
ACRO189580050EA 1680 CZK
ACRO189580050 ACRO189580250
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Hustota: 1,006 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005980
CAS číslo: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %