Tisk…
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H57185.03 H57185.06
H57185.03EA 1850 CZK
H57185.03 H57185.06
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 37675-18-6 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4700 Optical Rotation: +1.5° (neat) MDL No.: MFCD00792499
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Hustota: 1,043
Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792499
CAS číslo: 37675-18-6