Tisk…
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, Abametapir, 6,6'-Bi-3-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
513040-25G 513040-5G
SIAL513040-25GEA 8630 CZK
SIAL513040-25G SIAL513040-5G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
MDL Number: MFCD01740554
CAS číslo: 1762-34-1