6-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H63138.MD
H63138.03
H63138.MDEA
1440
CZK
H63138.MD
H63138.03
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98%
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 131747-42-7
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 154-158°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02180819
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ Bod tání: 154…158 °C |
MDL Number:
MFCD02180819 CAS číslo: 131747-42-7 ADR: 6.1,III |