Tisk…
1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H57102.03 H57102.06
H57102.03EA 2550 CZK
H57102.03 H57102.06
1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥97%
1-(4-Bromophenyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 22148-20-5 Molecular Formula: C11H14BrN Formula Weight: 240.14 MDL No.: MFCD04112533
Vzorec: C₁₁H₁₄BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112533
CAS číslo: 22148-20-5