Tisk…
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
269131-10G 269131-50G
SIAL269131-10GEA 2440 CZK
SIAL269131-10G SIAL269131-50G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, Sigma-Aldrich®
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
MDL Number: MFCD00006567
CAS číslo: 33884-43-4
EINECS: 251-716-7