2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
269131-10G
269131-50G
SIAL269131-10GEA
2440
CZK
SIAL269131-10G
SIAL269131-50G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, Sigma-Aldrich®
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Vzorec:
C₆H₁₁BrO₂ MW: 195,06 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006567 CAS číslo: 33884-43-4 EINECS: 251-716-7 |