Tisk…
1-Aminopiperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
104410100 104410250
ACRO104410100EA 3310 CZK
ACRO104410100 ACRO104410250
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Hustota: 0,928 g/cm³
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006489
CAS číslo: 2213-43-6
EINECS: 218-666-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4735 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤1 % (in acid)