Diethoxymethylsilane 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10153.06
A10153.09
A10153.18
A10153.06EA
1320
CZK
A10153.06
A10153.09
A10153.18
Diethoxymethylsilane 96%
Diethoxymethylsilane
Purity: 96%
CAS No.: 2031-62-1
Molecular Formula: C5H14O2Si
Formula Weight: 134.25
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.3760
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1733975
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026749
Vzorec:
C₅H₁₄O₂Si Bod varu: 94…95 °C Hustota: 0,840 Bod vzplanutí: 10 °C (50 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00026749 CAS číslo: 2031-62-1 EINECS: 217-982-3 ADR: 3,II |