Tisk…
Manganese(II) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
529680-25G 529680-5G
SIAL529680-25GEA 7640 CZK
SIAL529680-25G SIAL529680-5G
Manganese(II) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride hydrate
Vzorec: Cl₂Mn·H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149793
CAS číslo: 73913-06-1
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III