1,3-Di-o-tolylguanidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B25127.14
B25127.22
B25127.36
B25127.14EA
810
CZK
B25127.14
B25127.22
B25127.36
1,3-Di-o-tolylguanidine ≥99%
1,3-Di-o-tolylguanidine
Purity: 99%
CAS No.: 97-39-2
Molecular Formula: C15H17N3
Formula Weight: 239.32
Melting Point: 176-178°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008513
Vzorec:
C₁₅H₁₇N₃ MW: 239,32 g/mol Bod tání: 176…178 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008513 CAS číslo: 97-39-2 EINECS: 202-577-6 UN: 2811 ADR: , |