2-Cyclopentylethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
B22344.03
B22344.06
B22344.03EA
2490
CZK
B22344.03
B22344.06
2-Cyclopentylethanol ≥98%
2-Cyclopentylethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 766-00-7
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4585
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 2069860
MDL No.: MFCD00019301
Vzorec:
C₇H₁₄O Bod varu: 182 °C Hustota: 0,920 Bod vzplanutí: 70 °C (158 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019301 CAS číslo: 766-00-7 EINECS: 212-156-9 |