Cyclobutyl methyl ketone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L03521.03
L03521.06
L03521.03EA
1430
CZK
L03521.03
L03521.06
Cyclobutyl methyl ketone ≥97%
Cyclobutyl methyl ketone
Purity: 97%
CAS No.: 3019-25-8
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1924022
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00037148
Vzorec:
C₆H₁₀O Bod varu: 134…135 °C Hustota: 0,900 Bod vzplanutí: 28 °C (82 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037148 CAS číslo: 3019-25-8 EINECS: 221-163-6 ADR: 3,III |