6-Amino-2-methylquinoline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-methylquinolin-6-amine
A13967.03
A13967.06
A13967.03EA
2920
CZK
A13967.03
A13967.06
6-Amino-2-methylquinoline 97%
6-Amino-2-methylquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 65079-19-8
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 189-191°
Beilstein Reference: 114795
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,20 g/mol Bod tání: 189…191 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052600 CAS číslo: 65079-19-8 |