Tisk…
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B25195.03 B25195.06
B25195.03EA 2360 CZK
B25195.03 B25195.06
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene ≥97%
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 5122-20-3 Molecular Formula: C12H17I Formula Weight: 288.17 Odour: Odourless Melting Point: 54-57° MDL No.: MFCD00052173
Vzorec: C₁₂H₁₇I
Bod tání: 54…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052173
CAS číslo: 5122-20-3