1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
B20325.14
B20325.06
B20325.14EA
6700
CZK
B20325.14
B20325.06
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 14411-56-4
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Odour: Mild
Boiling Point: 205°
MDL No.: MFCD00060845
Vzorec:
C₁₂H₁₈ MW: 162.27 g/mol Bod varu: 205 °C Hustota: 0.86 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060845 CAS číslo: 14411-56-4 |