Tisk…
2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(p-Tolyl)ethanol
B20918.06 B20918.14
B20918.06EA 2650 CZK
B20918.06 B20918.14
2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥99%
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Purity: 99% CAS No.: 699-02-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 244-245° MDL No.: MFCD00002904
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,20 g/mol
Bod varu: 244…245 °C
Hustota: 0,980
Bod vzplanutí: 107 °C (225 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002904
CAS číslo: 699-02-5
EINECS: 211-824-7