Tisk…
2,5-Di-tert-butylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
275735-10G 275735-50G
SIAL275735-10GEA 6070 CZK
SIAL275735-10G SIAL275735-50G
2,5-Di-tert-butylaniline, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylaniline
Vzorec: C₁₂H₁₉N
MDL Number: MFCD00010338
CAS číslo: 21860-03-7