1,4-Oxazepane hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21749.03
B21749.06
B21749.03EA
7140
CZK
B21749.03
B21749.06
1,4-Oxazepane hydrochloride ≥98%
1,4-Oxazepane hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 178312-62-4
Molecular Formula: C5H11NO.HCl
Formula Weight: 137.61
Melting Point: 158-164°
MDL No.: MFCD02683070
Vzorec:
C₅H₁₂ClNO Bod tání: 158…164 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683070 CAS číslo: 178312-62-4 |